1-(2-(Trifluormethyl)phenyl)piperazin
Lieferant: FLUOROCHEM
018139-1G 018139-5G
FLUO018139-1GEA 69.8 EUR
FLUO018139-1G FLUO018139-5G
1-(2-(Trifluormethyl)phenyl)piperazin
1-(2-(Trifluormethyl)phenyl)piperazin
Formel: C₁₁H₁₃F₃N₂
MDL: MFCD02094727
CAS-Nummer: 63854-31-9
EINECS: 264-514-9