1-(3,4-Dimethylbenzyl)piperazin
Lieferant: FLUOROCHEM
021567-5G
021567-25G
FLUO021567-5GEA
164
EUR
FLUO021567-5G
FLUO021567-25G
1-(3,4-Dimethylbenzyl)piperazin
1-(3,4-Dimethylbenzyl)piperazin
Formel:
C₁₃H₂₀N₂ |
CAS-Nummer:
212393-09-4 |