1-(3-Brombenzyl)piperazin
Lieferant: FLUOROCHEM
021569-5G
021569-1G
FLUO021569-5GEA
1100
EUR
FLUO021569-5G
FLUO021569-1G
1-(3-Brombenzyl)piperazin
1-(3-Brombenzyl)piperazin
Formel:
C₁₁H₁₅BrN₂ |
MDL:
MFCD02211309 CAS-Nummer: 423154-81-8 |