1-Acetylpiperazin
Lieferant: FLUOROCHEM
023244-100G 023244-25G
FLUO023244-100GEA 162 EUR
FLUO023244-100G FLUO023244-25G
1-Acetylpiperazin
1-Acetylpiperazin
Formel: C₆H₁₂N₂O
MDL: MFCD00058676
CAS-Nummer: 13889-98-0
EINECS: 237-659-0