Blei(II)nitrat 0.01 mol/l (0.02 N) in wässriger Lösung
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme:
Bleidinitrat
01112.3000
01112.2000
01112.5020
KRAF01112.3000EA
97
EUR
KRAF01112.3000
KRAF01112.2000
KRAF01112.5020
Blei(II)nitrat 0.01 mol/l (0.02 N) in wässriger Lösung
Blei(II)nitrat
Formel:
Pb(NO₃)₂ Molecular Weight: 331.21 g/mol |
MDL:
MFCD00011153 CAS-Nummer: 10099-74-8 EINECS: 233-245-9 UN: 3082 ADR: 9 III Merck Index: 13,05432 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...