Kaliumhydroxid 8 mol/l (8 N) in wässriger Lösung

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

Synonyme: Kalihydrat, Ätzkali

14260.5020 14260.3000 14260.6020
KRAF14260.5020EA 211 EUR
KRAF14260.5020 KRAF14260.3000 KRAF14260.6020
Kaliumhydroxid 8 mol/l (8 N) in wässriger Lösung
Kaliumhydroxid
Formel: KOH
Molecular Weight: 56.11 g/mol
Siedepunkt: 1320
Schmelzpunkt: 360
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8 III
Merck Index: 12,07806

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR