Cyclohexan, LiChrosolv® für die HPLC, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: HexahydrobenzolHexamethylenNaphthen
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.02827.1000EA 157 EUR
1.02827.1000 1.02827.2500
Cyclohexan, LiChrosolv® für die HPLC, Supelco®
Cyclohexan
Formel: C₆H₁₂
Molecular Weight: 84,16 g/mol
Siedepunkt: 81 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 7 °C
Dichte: 0,7785 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –18 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003814
CAS-Nummer: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02752
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/23/06/772306.jpg