TES (2-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)ethansulfonsäure), Millipore®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: TES Buffer, N-Tris(hydroxymethyl)methyl-2-aminoethanesulphonic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.10695.0250 1.10695.9010
1.10695.0250EA 365 EUR
1.10695.0250 1.10695.9010
TES (2-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)ethansulfonsäure), Millipore®
TES (2-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)ethansulfonsäure)
Formel: C₆H₁₅NO₆S
Molecular Weight: 229,25 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007532
CAS-Nummer: 7365-44-8
EINECS: 230-906-3