Natriumhydroxid 20%, EMPROVE® EXPERT BiopharmaceuticalProduction Fe_low
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Caustic soda
4.80005.9916 4.80005.9200
4.80005.9916EA 0 EUR
4.80005.9916 4.80005.9200
Natriumhydroxid 20%, EMPROVE® EXPERT BiopharmaceuticalProduction Fe_low
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molecular Weight: 40 g/mol
Siedepunkt: 119…135 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 9…10 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627