Bis(triphenylphosphin)palladium(II)chlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.04174.0001EA 127 EUR
8.04174.0067 8.04174.0001 8.04174.0005 8.04174.9999 8.04174.8500
Bis(triphenylphosphin)palladium(II)chlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Bis(triphenylphosphin)palladium(II)chlorid
Formel: C₃₆H₃₀Cl₂P₂Pd
Molecular Weight: 701,91 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009593
CAS-Nummer: 13965-03-2
EINECS: 237-744-2
UN: 1759
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 701.91 g/mol