(2-Chlorethyl)diisopropylammoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 2-Diisopropylaminoethyl chloride hydrochloride, 2-(Diisopropylamino)-ethylchloride hydrochloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14553.0100 8.14553.0250
8.14553.0100EA 59.5 EUR
8.14553.0100 8.14553.0250
(2-Chlorethyl)diisopropylammoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
(2-Chlorethyl)diisopropylammoniumchlorid
Formel: C₈H₁₉Cl₂N
Molecular Weight: 200.15 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012496
CAS-Nummer: 4261-68-1
EINECS: 224-238-1
UN: 2811
ADR: 6.1 I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 130 - 133 °C
Molar Mass 200.15 g/mol
pH 4.0 - 4.5 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials