Brij® 58 stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Polyoxyethylene (20) cetyl ether, Polyethylene glycol hexadecyl ether
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14727.0250
8.14727.1000
8.14727.0250EA
45.4
EUR
8.14727.0250
8.14727.1000
Brij® 58 stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Brij® 58
Formel:
C₅₆H₁₁₄O₂₁ Molecular Weight: 1123,51 g/mol |
MDL:
MFCD00080892 CAS-Nummer: 9004-95-9 EINECS: 500-014-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 38 - 42 °C |
Flash Point |
|
Density | 1 g/cm3 |