Dibutylzinndiacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20386.0100 8.20386.9010
8.20386.0100EA 90.9 EUR
8.20386.0100 8.20386.9010
Dibutylzinndiacetat, Sigma-Aldrich®
Dibutylzinndiacetat
Formel: C₁₂H₂₄O₄Sn
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008697
CAS-Nummer: 1067-33-0
EINECS: 213-928-8
UN: 2788
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.006 g/l (20°C)
Melting Point 12 °C
Boiling Point 142 - 145 °C (13 hPa)
Vapor Pressure 1.7 hPa (25 °C)
Flash Point 143 °C
Density 1.30 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 200 °C