Saccharin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: o-Sulphobenzimide, o-Benzoic sulphimide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
109185-250G 109185-500G
SIAL109185-250GEA 94.3 EUR
SIAL109185-250G SIAL109185-500G
Saccharin, Sigma-Aldrich®
Saccharin
Formel: C₇H₅NO₃S
Molecular Weight: 183,19 g/mol
MDL: MFCD00005866
CAS-Nummer: 81-07-2
EINECS: 201-321-0