Ethyl-3-brompropionat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Ethyl 3-bromopropanoate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
128163-100G 128163-25G
SIAL128163-100GEA 94.3 EUR
SIAL128163-100G SIAL128163-25G
Ethyl-3-brompropionat, Sigma-Aldrich®
Ethyl-3-brompropionat
Formel: C₅H₉BrO₂
MDL: MFCD00000251
CAS-Nummer: 539-74-2
EINECS: 208-724-0