Pyridiniumtribromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Pyridinium bromide perbromide, Monopyridin-1-ium tribromide, Pyridine hydrobromide perbromide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
133248-100G 133248-25G 133248-500G
SIAL133248-100GEA 80.9 EUR
SIAL133248-100G SIAL133248-25G SIAL133248-500G
Pyridiniumtribromid, Sigma-Aldrich®
Pyridinium tribromide
Formel: C₅H₆Br₃N
Molecular Weight: 319,82 g/mol
MDL: MFCD00013223
CAS-Nummer: 39416-48-3
EINECS: 254-446-8
UN: 3261
ADR: 8,III