2-Furoylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
149861-100G
149861-25G
SIAL149861-100GEA
160
EUR
SIAL149861-100G
SIAL149861-25G
2-Furoylchlorid, Sigma-Aldrich®
2-Furoylchlorid
Formel:
C₅H₃ClO₂ Molecular Weight: 130,53 g/mol |
MDL:
MFCD00003228 CAS-Nummer: 527-69-5 EINECS: 208-422-9 UN: 3265 ADR: 8,II |