2-Picolylchlorid Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-(Chloromethyl)pyridine HCl, 2-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
162701-25G 162701-100G 162701-5G
SIAL162701-25GEA 88.7 EUR
SIAL162701-25G SIAL162701-100G SIAL162701-5G
2-Picolylchlorid Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
2-Picolylchlorid Hydrochlorid
Formel: C₆H₇Cl₂N
Molecular Weight: 164.03 g/mol
MDL: MFCD00012811
CAS-Nummer: 6959-47-3
EINECS: 230-149-9
UN: 3261
ADR: 8 III