Ethyl-3-furoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Ethyl furan-3-carboxylate, Ethyl 3-Furoate, Ethyl 3-Furancarboxylate, 3-Furancarboxylic acid ethyl ester, 3-Furoic acid ethyl ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
164542-25G 164542-5G
SIAL164542-25GEA 372 EUR
SIAL164542-25G SIAL164542-5G
Ethyl-3-furoat, Sigma-Aldrich®
Ethyl-3-furoat
Formel: C₇H₈O₃
Molecular Weight: 140,14 g/mol
MDL: MFCD00005348
CAS-Nummer: 614-98-2
EINECS: 210-403-5