1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: DPPF, 1,1-Bis(diphenylphosphino)ferrocene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
177261-10G 177261-1G 177261-25G
SIAL177261-10GEA 200 EUR
SIAL177261-10G SIAL177261-1G SIAL177261-25G
1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocen, Sigma-Aldrich®
1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocen
Formel: C₃₄H₂₈FeP₂
Molecular Weight: 554,39 g/mol
MDL: MFCD00001422
CAS-Nummer: 12150-46-8
EINECS: 430-420-3