Ethyl-3-methylcrotonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3,3-Dimethylacrylic acid ethyl ester, Ethyl 3,3-Dimethylacrylate, Ethyl 3-methylbut-2-enoate, 3-Methyl-2-butenoic acid ethyl ester, 3-Methylcrotonic acid ethyl ester, Ethyl 3-Methyl-2-butenoate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
194328-100G 194328-25G
SIAL194328-100GEA 348 EUR
SIAL194328-100G SIAL194328-25G
Ethyl-3-methylcrotonat, Sigma-Aldrich®
Ethyl-3-methylcrotonat
Formel: C₇H₁₂O₂
Molecular Weight: 128.17 g/mol
MDL: MFCD00009187
CAS-Nummer: 638-10-8
EINECS: 211-319-1
UN: 3272
ADR: 3 III