Bis(triphenylphosphin)palladium(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) dichloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
208671-100G
208671-1G
208671-25G
208671-5G
SIAL208671-100GEA
2290
EUR
SIAL208671-100G
SIAL208671-1G
SIAL208671-25G
SIAL208671-5G
Bis(triphenylphosphin)palladium(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
Bis(triphenylphosphin)palladium(II)chlorid
Formel:
C₃₆H₃₀Cl₂P₂Pd Molecular Weight: 701,91 g/mol |
MDL:
MFCD00009593 CAS-Nummer: 13965-03-2 EINECS: 237-744-2 |