Diethylaluminiumchlorid 1 mol/l in Hexan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: DEAC
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
212806-100ML 212806-800ML
SIAL212806-100MLEA 109 EUR
SIAL212806-100ML SIAL212806-800ML
Diethylaluminiumchlorid 1 mol/l in Hexan, Sigma-Aldrich®
Diethylaluminiumchlorid
Formel: C₄H₁₀AlCl
Molecular Weight: 120,56 g/mol
MDL: MFCD00000459
CAS-Nummer: 96-10-6
EINECS: 202-477-2
UN: 3394
ADR: 4.2,I