(-)-Menthon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: L-Menthon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
218235-100G 218235-25G
SIAL218235-100GEA 133 EUR
SIAL218235-100G SIAL218235-25G
(-)-Menthon, Sigma-Aldrich®
(-)-Menthon
Formel: C₁₀H₁₈O
Molecular Weight: 154,25 g/mol
MDL: MFCD00001634
CAS-Nummer: 14073-97-3
EINECS: 237-926-1