Aluminiumtriethanolat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
235857-100G 235857-25G
SIAL235857-100GEA 371 EUR
SIAL235857-100G SIAL235857-25G
Aluminiumtriethanolat, Sigma-Aldrich®
Aluminiumtriethanolat
Formel: C₆H₁₅AlO₃
MDL: MFCD00009658
CAS-Nummer: 555-75-9
EINECS: 209-105-8