Bis(triphenylphosphin)nickel(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Dichlorobis(triphenylphosphine)nickel(II), Bis(triphenylphosphine)nickel(II)chloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
237116-10G 237116-50G
SIAL237116-10GEA 63.8 EUR
SIAL237116-10G SIAL237116-50G
Bis(triphenylphosphin)nickel(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
Bis(triphenylphosphin)nickel(II)chlorid
Formel: C₃₆H₃₂Cl₂NiP₂
Molecular Weight: 656,19 g/mol
MDL: MFCD00009592
CAS-Nummer: 14264-16-5
EINECS: 238-154-8