Saccharin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
240931-1G 240931-50G
SIAL240931-1GEA 45.3 EUR
SIAL240931-1G SIAL240931-50G
Saccharin, Sigma-Aldrich®
Saccharin
Formel: C₇H₅NO₃S
MDL: MFCD00005866
CAS-Nummer: 81-07-2
EINECS: 201-321-0