Methyl-3-brompropionat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Methyl 3-bromopropanoate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
242373-100G
242373-25G
SIAL242373-100GEA
181
EUR
SIAL242373-100G
SIAL242373-25G
Methyl-3-brompropionat, Sigma-Aldrich®
Methyl-3-brompropionat
Formel:
C₄H₇BrO₂ |
MDL:
MFCD00000250 CAS-Nummer: 3395-91-3 EINECS: 222-247-5 |