Trimethyloxoniumtetrafluoroborat ≥95%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
281077-10G 281077-1G
SIAL281077-10GEA 158 EUR
SIAL281077-10G SIAL281077-1G
Trimethyloxoniumtetrafluoroborat ≥95%, Sigma-Aldrich®
Trimethyloxonium tetrafluoroborate
Formel: C₃H₉BF₄O
Molecular Weight: 147.91 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00011798
CAS-Nummer: 420-37-1
EINECS: 206-994-4
UN: 3261
ADR: 8 II