Kupfer(II)trifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Copper(II) trifluoromethanesulphonate, Copper triflate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
283673-25G
283673-5G
SIAL283673-25GEA
368
EUR
SIAL283673-25G
SIAL283673-5G
Kupfer(II)trifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Kupfer(II)trifluormethansulfonat
Formel:
C₂CuF₆O₆S₂ Molecular Weight: 361,69 g/mol |
MDL:
MFCD00077492 CAS-Nummer: 34946-82-2 EINECS: 252-300-8 UN: 3261 ADR: 8,III |