Chlor(di-tert-butyl)phosphin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Di-tert-butylchlorophosphine, Di-t-butylchlorophosphine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
301558-100G 301558-25G 301558-5G
SIAL301558-100GEA 903 EUR
SIAL301558-100G SIAL301558-25G SIAL301558-5G
Chlor(di-tert-butyl)phosphin, Sigma-Aldrich®
Chlor(di-tert-butyl)phosphin
Formel: C₈H₁₈ClP
Molecular Weight: 180,66 g/mol
MDL: MFCD00008815
CAS-Nummer: 13716-10-4
UN: 3265
ADR: 8,II