Bis(triphenylphosphin)nickel(II)bromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
331708-10G 331708-50G
SIAL331708-10GEA 108 EUR
SIAL331708-10G SIAL331708-50G
Bis(triphenylphosphin)nickel(II)bromid, Sigma-Aldrich®
Bis(triphenylphosphin)nickel(II)bromid
Formel: C₃₆H₃₀Br₂NiP₂
MDL: MFCD00015865
CAS-Nummer: 14126-37-5