Chlor(diisopropyl)phosphin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Di-i-propylchlorophosphine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
337773-25G 337773-5G
SIAL337773-25GEA 275 EUR
SIAL337773-25G SIAL337773-5G
Chlor(diisopropyl)phosphin, Sigma-Aldrich®
Chlor(diisopropyl)phosphin
Formel: C₆H₁₄ClP
Molecular Weight: 152,6 g/mol
MDL: MFCD00015027
CAS-Nummer: 40244-90-4