Tantal(V)ethanolat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
339113-100G 339113-10G
SIAL339113-100GEA 1600 EUR
SIAL339113-100G SIAL339113-10G
Tantal(V)ethanolat, Sigma-Aldrich®
Tantal(V)ethanolat
Formel: C₁₀H₂₅O₅Ta
MDL: MFCD00049785
CAS-Nummer: 6074-84-6
EINECS: 228-010-2