Natriumhydroxid 0.5 M NaOH (0.5N) volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
35257-1L 35257-5L 35257-10L-VP 35257-6X1L
35257-1LEA 31.85 EUR
35257-1L 35257-5L 35257-10L-VP 35257-6X1L
Natriumhydroxid 0.5 M NaOH (0.5N) volumetrische Lösung, Fluka™
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Siedepunkt: >100 °C (1,013 hPa)
Dichte: 1,020 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective