1-Acetylpiperazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
359513-25G 359513-5G
SIAL359513-25GEA 140 EUR
SIAL359513-25G SIAL359513-5G
1-Acetylpiperazin, Sigma-Aldrich®
1-Acetylpiperazin
Formel: C₆H₁₂N₂O
MDL: MFCD00058676
CAS-Nummer: 13889-98-0
EINECS: 237-659-0