Methyl-3-methylcrotonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Methyl 3,3-dimethylacrylate, Methyl-3,3-dimethylacrylate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
368571-25G
368571-5G
SIAL368571-25GEA
236
EUR
SIAL368571-25G
SIAL368571-5G
Methyl-3-methylcrotonat, Sigma-Aldrich®
Methyl-3-methylcrotonat
Formel:
C₆H₁₀O₂ Molecular Weight: 114.14 g/mol |
MDL:
MFCD00043940 CAS-Nummer: 924-50-5 EINECS: 213-107-4 UN: 3272 ADR: 3 III |