Zinn(II)trifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Tin trifluoromethanesulphonate, Tin triflate, Tin(II) trifluoromethanesulphonate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
388122-1G
388122-5G
SIAL388122-1GEA
97.5
EUR
SIAL388122-1G
SIAL388122-5G
Zinn(II)trifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Zinn(II)trifluormethansulfonat
Formel:
C₂F₆O₆S₂Sn Molecular Weight: 416,85 g/mol |
MDL:
MFCD00191251 CAS-Nummer: 62086-04-8 UN: 3288 ADR: 6.1,III |