1-Butyl-1-methylpyrrolidiniumbis(trifluormethylsulfonyl)imid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: PYR14-TFSI, N-Butyl-N-methylpyrrolidinium bis((trifluoromethyl)sulphonyl)imide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
40963-50G-F 40963-5G-F
SIAL40963-50G-FEA 354 EUR
SIAL40963-50G-F SIAL40963-5G-F
1-Butyl-1-methylpyrrolidiniumbis(trifluormethylsulfonyl)imid, Sigma-Aldrich®
1-Butyl-1-methylpyrrolidiniumbis(trifluormethylsulfonyl)imid
Formel: C₁₁H₂₀F₆N₂O₄S₂
Molecular Weight: 422.41 g/mol
MDL: MFCD07784447
CAS-Nummer: 223437-11-4