Bis(triphenylphosphin)palladium(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Bis(triphenylphosphine)palladium(II) dichloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
412740-1G 412740-250MG 412740-5G
SIAL412740-1GEA 87.8 EUR
SIAL412740-1G SIAL412740-250MG SIAL412740-5G
Bis(triphenylphosphin)palladium(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
Bis(triphenylphosphin)palladium(II)chlorid
Formel: C₃₆H₃₀Cl₂P₂Pd
Molecular Weight: 701,91 g/mol
MDL: MFCD00009593
CAS-Nummer: 13965-03-2
EINECS: 237-744-2