Scandium(III)trifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Scandium(III) trifluoromethanesulphonate, Scandium triflate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
418218-1G 418218-250MG 418218-5G
SIAL418218-1GEA 62.5 EUR
SIAL418218-1G SIAL418218-250MG SIAL418218-5G
Scandium(III)trifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Scandium(III)trifluormethansulfonat
Formel: C₃F₉O₉S₃Sc
Molecular Weight: 492.17 g/mol
MDL: MFCD00192433
CAS-Nummer: 144026-79-9