Cer(IV)trifluormethansulfonat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
422312-10G
422312-1G
SIAL422312-10GEA
271
EUR
SIAL422312-10G
SIAL422312-1G
Cer(IV)trifluormethansulfonat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Cer(IV)trifluormethansulfonat Hydrat
Formel:
C₄CeF₁₂O₁₂S₄·H₂O Molecular Weight: 754,41 g/mol |
CAS-Nummer:
698999-65-4 |