Dysprosium(III)trifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
425664-25G
425664-5G
SIAL425664-25GEA
609
EUR
SIAL425664-25G
SIAL425664-5G
Dysprosium(III)trifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Dysprosium(III)trifluormethansulfonat
Formel:
C₃DyF₉O₉S₃ Molecular Weight: 609,71 g/mol |
MDL:
MFCD00209583 CAS-Nummer: 139177-62-1 |