Europium(III)trifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Europium(III) trifluoromethanesulphonate, Europium triflate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
425680-1G
425680-5G
SIAL425680-1GEA
57.3
EUR
SIAL425680-1G
SIAL425680-5G
Europium(III)trifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Europium(III)trifluormethansulfonat
Formel:
C₃EuF₉O₉S₃ Molecular Weight: 599,17 g/mol |
MDL:
MFCD00209587 CAS-Nummer: 52093-25-1 |