Terbium(III)trifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
425729-1G 425729-5G
SIAL425729-1GEA 64.5 EUR
SIAL425729-1G SIAL425729-5G
Terbium(III)trifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Terbium(III)trifluormethansulfonat
Formel: C₃F₉O₉S₃Tb
Molecular Weight: 606,14 g/mol
MDL: MFCD00192461
CAS-Nummer: 148980-31-8