Yttrium(III)trifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Yttrium(III) trifluoromethanesulphonate, Yttrium triflate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
425745-25G
425745-5G
SIAL425745-25GEA
149
EUR
SIAL425745-25G
SIAL425745-5G
Yttrium(III)trifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Yttrium(III)trifluormethansulfonat
Formel:
C₃F₉O₉S₃Y Molecular Weight: 536,12 g/mol |
MDL:
MFCD00209623 CAS-Nummer: 52093-30-8 |