Ytterbium(III)trifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Ytterbium (III) triflate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
430595-1G 430595-5G
SIAL430595-1GEA 33.5 EUR
SIAL430595-1G SIAL430595-5G
Ytterbium(III)trifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Ytterbium(III)trifluormethansulfonat
Formel: C₃F₉O₉S₃Yb
MDL: MFCD06200261
CAS-Nummer: 54761-04-5
UN: 3261
ADR: 8,II