Lanthan(III)trifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Lanthanum(III) trifluoromethanesulphonate, Lanthanum trifluoromethanesulphonate, Lanthanum triflate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
430609-5G 430609-25G
SIAL430609-5GEA 71.6 EUR
SIAL430609-5G SIAL430609-25G
Lanthan(III)trifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Lanthan(III)trifluormethansulfonat
Formel: C₃F₉LaO₉S₃
Molecular Weight: 586,12 g/mol
MDL: MFCD00077560
CAS-Nummer: 52093-26-2
UN: 3261
ADR: 8,III