(±)-α-Terpineol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
α-Terpineol, Terpineol, 2-(4-Methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-ol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
432628-250ML
432628-50ML
SIAL432628-250MLEA
265
EUR
SIAL432628-250ML
SIAL432628-50ML
(±)-α-Terpineol, Sigma-Aldrich®
(±)-α-Terpineol
Formel:
C₁₀H₁₈O |
MDL:
MFCD00001557 CAS-Nummer: 98-55-5 EINECS: 202-680-6 |