Indium(III)trifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Indium(III) trifluoromethanesulphonate, Indium triflate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
442151-25G 442151-5G
SIAL442151-25GEA 368 EUR
SIAL442151-25G SIAL442151-5G
Indium(III)trifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Indium(III)trifluormethansulfonat
Formel: C₃F₉InO₉S₃
Molecular Weight: 562.03 g/mol
MDL: MFCD00144478
CAS-Nummer: 128008-30-0
UN: 3261
ADR: 8 II